Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,12-Dichlorocyclododecanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2911-1G
TCIAD2911-1GEA 109 EUR InStock
TCIAD2911-1G
2,12-Dichlorocyclododecanone ≥98.0% (par GC)
2,12-Dichlorocyclododecanone


Formule: C₁₂H₂₀Cl₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117917
Numéro CAS: 858830-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité