Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,6'-Diamino-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [2,2'-Bipyridine]-6,6'-diamine, 2,2'-Bipyridine-6,6'-diamine

D2913-250MG
TCIAD2913-250MGEA 197 EUR InStock
TCIAD2913-250MG
6,6'-Diamino-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6,6'-Diamino-2,2'-bipyridyl


Formule: C₁₀H₁₀N₄
MW: 186,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117918
Numéro CAS: 93127-75-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité