Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromo-3,3-dimethyl-1-butene ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2914-25G
TCIAD2914-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD2914-25G
1,2-Dibromo-3,3-dimethyl-1-butene ≥96.0% (par GC)
1,2-Dibromo-3,3-dimethyl-1-butene


Formule: C₆H₁₀Br₂
MW: 241,95 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797090
Numéro CAS: 99584-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité