Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromo-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxypyridine, 3,5-Dibromo-2-pyridinol

D2918-5G
TCIAD2918-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD2918-5G
3,5-Dibromo-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dibromo-2-pyridone


Formule: C₅H₃Br₂NO
MW: 252,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023472
Numéro CAS: 13472-81-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a7ab7d1f98f754dd825ac026242ccad5b37e38&vid=a3a7ab7d1f98f754dd825ac026242ccad5b37e38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité