Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2,4-Dichlorophényl)ethanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Dichlorophenethyl alcohol

D2921-5G
TCIAD2921-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD2921-5G
2-(2,4-Dichlorophényl)ethanol ≥97.0% (par GC)
2-(2,4-Dichlorophényl)ethanol


Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192010
Numéro CAS: 81156-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c9e3cf2ddbd3e2fb3c3ab1d37c9868b7d01d893&vid=8c9e3cf2ddbd3e2fb3c3ab1d37c9868b7d01d893&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité