Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dichlorophenethyl Alcohol

D2923-5G
TCIAD2923-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD2923-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol ≥96.0% (par GC)
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol


Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,05 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00800673
Numéro CAS: 35364-79-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité