Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D2925-5G
TCIAD2925-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD2925-5G
2,4-Dichlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dichlorophénéthylamine


Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060611
Numéro CAS: 52516-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c996220f5c23760d05e4ef980dcc0cebf4344da5&vid=c996220f5c23760d05e4ef980dcc0cebf4344da5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité