Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique ≥99.0% (par GC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS

Fournisseur: TCI
Attention

D2932-5G
TCIAD2932-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD2932-5G
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique ≥99.0% (par GC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique


Formule: C₁₁H₁₂O₅
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202°C
Numéro MDL: MFCD00004401
Numéro CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56dd6b23c766964988ea76e221f994c5d43f7011&vid=aa30dd43f9287a47307819bbb8d70e1bbb16e6f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité