Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Dimethylvinylsilyl)pyridine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Vinyldimethylsilyl)pyridine, 2-(Ethenyldimethylsilyl)pyridine

D2935-1G
TCIAD2935-1GEA 491 EUR InStock
TCIAD2935-1G
2-(Dimethylvinylsilyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
2-(Dimethylvinylsilyl)pyridine


Formule: C₉H₁₃NSi
MW: 163,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797092
Numéro CAS: 321155-39-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité