Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,5-diméthoxy-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D2949-1G
TCIAD2949-1GEA 288 EUR InStock
TCIAD2949-1G
Acide 2,5-diméthoxy-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-diméthoxy-3-nitrobenzoïque


Formule: C₉H₉NO₆
MW: 227,17 g/mol
Point de fusion: 183°C
Numéro MDL: MFCD00017022
Numéro CAS: 17894-26-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cedc948a5d293d0e1b392f6896bd57a04f235f88&vid=cedc948a5d293d0e1b392f6896bd57a04f235f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité