Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amino-1-(2,4-dichlorophenyl)ethane, 2,4-Dichloro-alpha-methylbenzylamine, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine

D2957-25G
TCIAD2957-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD2957-25G
1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine


Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD05215236
Numéro CAS: 89981-75-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité