Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3,4-Dimethoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D2963-5G
TCIAD2963-5GEA 105 EUR InStock
TCIAD2963-5G
2-(3,4-Dimethoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(3,4-Dimethoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine


Formule: C₁₅H₁₁Cl₆N₃O₂
Numéro MDL: MFCD04038154
Numéro CAS: 42880-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité