Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2964-100MG
TCIAD2964-100MGEA 387 EUR InStock
TCIAD2964-100MG
Ethyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate ≥96.0% (par GC)
Ethyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate


Formule: C₂₄H₃₈O₂
MW: 358,57 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02259225
Numéro CAS: 119818-40-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité