Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monoethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl Hydrogen 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic Acid Monoethyl Ester

D2966-1G
TCIAD2966-1GEA 184 EUR InStock
TCIAD2966-1G
Monoethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Monoethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate


Formule: C₁₇H₂₉O₄P
MW: 328,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797098
Numéro CAS: 66165-37-5
EINECS: 266-207-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité