Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dihydro-6-methylquinoxaline-2,3-dione ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methyl-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione, 6-Methylquinoxaline-2,3-diol, 6-Methylquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione

D2970-25G
TCIAD2970-25GEA 77 EUR InStock
TCIAD2970-25G
1,4-Dihydro-6-methylquinoxaline-2,3-dione ≥98.0% (par HPLC)
1,4-Dihydro-6-methylquinoxaline-2,3-dione


Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD03055725
Numéro CAS: 6309-61-1
EINECS: 228-628-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité