Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dibromo-N-methoxy-N-methyl-2-furancarboxamide ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4,5-Dibromo-N-methyl-2-furohydroxamate

D2973-1G
TCIAD2973-1GEA 229 EUR InStock
TCIAD2973-1G
4,5-Dibromo-N-methoxy-N-methyl-2-furancarboxamide ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4,5-Dibromo-N-methoxy-N-methyl-2-furancarboxamide


Formule: C₇H₇Br₂NO₃
MW: 312,95 g/mol
Numéro CAS: 502639-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité