Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisopropyl sulphite ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2974-25G
TCIAD2974-25GEA 151 EUR InStock
TCIAD2974-25G
Diisopropyl sulphite ≥98.0% (par GC)
Diisopropyl sulphite


Formule: C₆H₁₄O₃S
MW: 166,24 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200838
Numéro CAS: 4773-13-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité