Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diamyl sulphite ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dipentyl Sulphite

D2975-25G
TCIAD2975-25GEA 153 EUR InStock
TCIAD2975-25G
Diamyl sulphite ≥97.0% (par GC)
Diamyl sulphite


Formule: C₁₀H₂₂O₃S
MW: 222,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06252141
Numéro CAS: 2051-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité