Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthylanthracène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2979-200MG
TCIAD2979-200MGEA 283 EUR InStock
TCIAD2979-200MG
2,3-Diméthylanthracène ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylanthracène


Formule: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Point de fusion: 252°C
Numéro MDL: MFCD00154982
Numéro CAS: 613-06-9
EINECS: 210-328-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58f23c35622d706be05227735fc046e960c6dca&vid=b58f23c35622d706be05227735fc046e960c6dca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité