1,1'-Dinaphthylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-Iminodinaphthalene
D2986-1G
TCIAD2986-1GEA 289 EUR InStock
TCIAD2986-1G
1,1'-Dinaphthylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,1'-Dinaphthylamine
Formule: C₂₀H₁₅N
MW: 269,35 g/mol
Point d'ébullition: 257°C
Numéro CAS: 737-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité