Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D3023-100MG
TCIAD3023-100MGEA 401 EUR InStock
TCIAD3023-100MG
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose ≥98.0% (par GC)
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose


Formule: C₆H₁₁FO₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077527
Numéro CAS: 29702-43-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdd02f9eddec37aad922b863fb3b540c6a1422ef&vid=bdd02f9eddec37aad922b863fb3b540c6a1422ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +60.0 to +65.0 deg (C=1,dil ammonia water)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité