2',3'-Didesoxyadénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((2S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methanol
D3065-100MG
TCIAD3065-100MGEA 325 EUR InStock
TCIAD3065-100MG
2',3'-Didesoxyadénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2',3'-Didesoxyadénosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₂
MW: 235,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010534
Numéro CAS: 4097-22-7
EINECS: 223-853-2
Merck Index: 14,03101
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5320abaef86175784588c3bc5f9fb8fedfb35d10&vid=5320abaef86175784588c3bc5f9fb8fedfb35d10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -34.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité