Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Isocyanate de 2,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Difluorophenylisocyanate

D3086-5G
TCIAD3086-5GEA 101 EUR InStock
TCIAD3086-5G
Isocyanate de 2,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2,4-difluorophényle


Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001997
Numéro CAS: 59025-55-7
ONU: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d506209bccc9b24c2df51eea90f13aaaa5523b75&vid=d506209bccc9b24c2df51eea90f13aaaa5523b75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité