Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulphonyl)pyrimidine

D3101-5G
TCIAD3101-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD3101-5G
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine


Formule: C₇H₁₀N₂O₄S
MW: 218,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672151
Numéro CAS: 113583-35-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité