Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,7-Dibromopyrène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3169-1G
TCIAD3169-1GEA 216 EUR InStock
TCIAD3169-1G
2,7-Dibromopyrène ≥97.0% (par GC)
2,7-Dibromopyrène


Formule: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
Point de fusion: 321°C
Numéro MDL: MFCD09909862
Numéro CAS: 102587-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité