Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-[[7-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl]amino]hexanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(5-Carboxypentylamino)-7-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazole

D3178-100MG
TCIAD3178-100MGEA 154 EUR InStock
TCIAD3178-100MG
6-[[7-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl]amino]hexanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-[[7-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl]amino]hexanoic acid


Formule: C₁₄H₂₀N₄O₅S
MW: 356,40 g/mol
Numéro CAS: 1820741-40-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité