Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diphényl-1,4-butanedione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-Diphenylbutane-1,4-dione

D3179-1G
TCIAD3179-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD3179-1G
1,4-Diphényl-1,4-butanedione ≥98.0% (par GC)
1,4-Diphényl-1,4-butanedione


Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD00037818
Numéro CAS: 495-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60b0987c673baa23d01217d1111addefbbf5b93a&vid=60b0987c673baa23d01217d1111addefbbf5b93a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité