Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diamino-9,10-anthraquinone ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D3180-25G
TCIAD3180-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD3180-25G
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone ≥97.0% (sur base azote total)
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 320°C
Numéro MDL: MFCD00001234
Numéro CAS: 131-14-6
EINECS: 205-013-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5816ae33a77440dc2989d368804d9becb3bd4be7&vid=5816ae33a77440dc2989d368804d9becb3bd4be7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité