Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Dibromoanthracène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D3183-1G
TCIAD3183-1GEA 578 EUR InStock
TCIAD3183-1G
1,5-Dibromoanthracène ≥97.0% (par GC)
1,5-Dibromoanthracène


Formule: C₁₄H₈Br₂
Numéro CAS: 3278-82-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff5196f710e799a88d6a0a89d16052b6ec0886e&vid=dff5196f710e799a88d6a0a89d16052b6ec0886e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité