Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3185-100MG
TCIAD3185-100MGEA 643 EUR InStock
TCIAD3185-100MG
(2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidine ≥95.0% (par GC)
(2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidine


Formule: C₁₆H₁₇N
MW: 223,32 g/mol
Numéro CAS: 155155-73-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 46.0 to 53.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +105 to +113 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité