Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3-Diphényl-3H-benzo[f]chromène ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3-Diphenyl-3H-benzo[f]chromene

D3197-5G
TCIAD3197-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD3197-5G
3,3-Diphényl-3H-benzo[f]chromène ≥98.0% (par HPLC)
3,3-Diphényl-3H-benzo[f]chromène


Formule: C₂₅H₁₈O
MW: 334,42 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD00369541
Numéro CAS: 4222-20-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité