Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Dithiobis(6-fluorobenzoic acid) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(2-carboxy-3-fluorophenyl) Disulphide

D3198-5G
TCIAD3198-5GEA 167 EUR InStock
TCIAD3198-5G
2,2'-Dithiobis(6-fluorobenzoic acid) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2'-Dithiobis(6-fluorobenzoic acid)


Formule: C₁₄H₈F₂O₄S₂
MW: 342,33 g/mol
Point de fusion: 265°C
Numéro CAS: 147027-64-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité