Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6'-(Diethylamino)-1',3'-dimethylfluoran ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6'-(Diethylamino)-1',3'-dimethyl-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one

D3202-25G
TCIAD3202-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD3202-25G
6'-(Diethylamino)-1',3'-dimethylfluoran ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6'-(Diethylamino)-1',3'-dimethylfluoran


Formule: C₂₆H₂₅NO₃
MW: 399,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276349
Numéro CAS: 21934-68-9
EINECS: 244-667-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Suitability test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité