Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6'-(Diethylamino)-1',2'-benzofluoran ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D3203-25G
TCIAD3203-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD3203-25G
6'-(Diethylamino)-1',2'-benzofluoran ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6'-(Diethylamino)-1',2'-benzofluoran


Formule: C₂₈H₂₃NO₃
Numéro CAS: 26628-47-7
EINECS: 247-853-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité