Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',6'-Diméthoxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D3205-25G
TCIAD3205-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD3205-25G
3',6'-Diméthoxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one ≥98.0% (par HPLC)
3',6'-Diméthoxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one


Formule: C₂₂H₁₆O₅
Numéro MDL: MFCD08276350
Numéro CAS: 36886-76-7
EINECS: 253-255-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 199.0 to 205.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité