Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (R)-(+)-BINAM, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine

D3207-200MG
TCIAD3207-200MGEA 77 EUR InStock
TCIAD3207-200MG
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene


Formule: C₂₀H₁₆N₂
MW: 284,362 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145204
Numéro CAS: 18741-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18f124d4effae0d4fc8e6125bcdf19d98669d839&vid=18f124d4effae0d4fc8e6125bcdf19d98669d839&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité