Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D3208-200MG
TCIAD3208-200MGEA 84.7 EUR InStock
TCIAD3208-200MG
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene


Formule: C₂₀H₁₆N₂
Numéro MDL: MFCD00145204
Numéro CAS: 18531-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f919a25da3aa2518a21615315e254ecaffefb553&vid=f919a25da3aa2518a21615315e254ecaffefb553&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 246.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité