Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3219-5G
TCIAD3219-5GEA 223 EUR InStock
TCIAD3219-5G
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloropyridine-N-oxide


Formule: C₅H₃Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00130246
Numéro CAS: 2587-00-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74b389f193e6265dfb86ac758069ca3fd1df53f4&vid=74b389f193e6265dfb86ac758069ca3fd1df53f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité