Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bisphenol C, 4,4'-(2,2-Dichlorovinylidene)bisphenol, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2-dichloroethylene

D3223-5G
TCIAD3223-5GEA 241 EUR InStock
TCIAD3223-5G
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene ≥98.0% (par GC)
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene


Formule: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MW: 281,13 g/mol
Numéro CAS: 14868-03-2
EINECS: 238-940-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 219.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité