N,N'-Dimethylquinacridone ≥96.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
D3227-1G
TCIAD3227-1GEA 119 EUR InStock
TCIAD3227-1G
N,N'-Dimethylquinacridone ≥96.0% (par HPLC), purifié par sublimation
N,N'-Dimethylquinacridone
Formule: C₂₂H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00683078
Numéro CAS: 19205-19-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité