Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-[2-(2-Méthyl-1H-imidazol-1-yl)éthyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

D3238-25G
TCIAD3238-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD3238-25G
6-[2-(2-Méthyl-1H-imidazol-1-yl)éthyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-[2-(2-Méthyl-1H-imidazol-1-yl)éthyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine


Formule: C₉H₁₃N₇
MW: 219,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047350
Numéro CAS: 38668-46-1
EINECS: 254-074-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 251.0 to 256.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité