6-[2-(2-Undécyl-1H-imidazol-1-yl)éthyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-(2-(2-Undecyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
D3239-25G
TCIAD3239-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD3239-25G
6-[2-(2-Undécyl-1H-imidazol-1-yl)éthyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
6-[2-(2-Undécyl-1H-imidazol-1-yl)éthyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formule: C₁₉H₃₃N₇
MW: 359,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047352
Numéro CAS: 50729-75-4
EINECS: 256-742-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité