Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dicyano-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Oxo-1,3-dithiole-4,5-dicarbonitrile

D3252-1G
TCIAD3252-1GEA 273 EUR InStock
TCIAD3252-1G
4,5-Dicyano-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (par GC)
4,5-Dicyano-1,3-dithiol-2-one


Formule: C₅N₂OS₂
MW: 168,19 g/mol
Numéro CAS: 934-31-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité