(5S)-5,6-Dihydro-6,6-dimethyl-5-phenyl-2H-1,4-oxazin-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3259-1G
TCIAD3259-1GEA 630 EUR InStock
TCIAD3259-1G
(5S)-5,6-Dihydro-6,6-dimethyl-5-phenyl-2H-1,4-oxazin-2-one ≥95.0% (par GC)
(5S)-5,6-Dihydro-6,6-dimethyl-5-phenyl-2H-1,4-oxazin-2-one
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Numéro CAS: 723262-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +71.0 to +76.0 deg (C=2.7, Chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité