Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Dibutylamino)salicylaldéhyde ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3260-5G
TCIAD3260-5GEA 161 EUR InStock
TCIAD3260-5G
4-(Dibutylamino)salicylaldéhyde ≥96.0% (par GC)
4-(Dibutylamino)salicylaldéhyde


Formule: C₁₅H₂₃NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 57771-09-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a263ede1c7040e4be036817530a1104709ec54b&vid=2a263ede1c7040e4be036817530a1104709ec54b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité