Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[(Diéthoxyphosphoryl)oxy]-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyl (4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-yl) phosphate, DEPBT, Diethyl 3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl Phosphate

D3262-5G
TCIAD3262-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD3262-5G
3-[(Diéthoxyphosphoryl)oxy]-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-[(Diéthoxyphosphoryl)oxy]-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one


Formule: C₁₁H₁₄N₃O₅P
MW: 299,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD01236967
Numéro CAS: 165534-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Ethylacetate almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité