Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone

Fournisseur: TCI
Attention

D3280-25G
TCIAD3280-25GEA 99 EUR InStock
TCIAD3280-25G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 222°C
Numéro MDL: MFCD00001198
Numéro CAS: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c123c7ac86f2259c049a0bb1018a8c6d28c5c28d&vid=c123c7ac86f2259c049a0bb1018a8c6d28c5c28d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple powder to crystal
Lambda max. 641.0 to 645.0 nm (EtOH)
Lambda max.2 593.0 to 597.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (EtOH, 641.0 to 645.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 510 (EtOH, 593.0 to 597.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité