Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9-Di-n-octylfluorene ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D3285-5G
TCIAD3285-5GEA 139 EUR InStock
TCIAD3285-5G
9,9-Di-n-octylfluorene ≥97.0% (par HPLC)
9,9-Di-n-octylfluorene


Formule: C₂₉H₄₂
Numéro CAS: 123863-99-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee258e26039056151661149b536d24e7fb9e64cf&vid=ee258e26039056151661149b536d24e7fb9e64cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité