Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(propylcyclopentadienyl)hafnium dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D3286-1G
TCIAD3286-1GEA 200 EUR InStock
TCIAD3286-1G
Bis(propylcyclopentadienyl)hafnium dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(propylcyclopentadienyl)hafnium dichloride


Formule: C₁₆H₂₂Cl₂Hf
Numéro CAS: 85722-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a366c878dc4d09212ed236789a2f3266984f89&vid=b5a366c878dc4d09212ed236789a2f3266984f89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité