Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dimethylbenzophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3289-25G
TCIAD3289-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD3289-25G
3,4-Dimethylbenzophenone ≥98.0% (par GC)
3,4-Dimethylbenzophenone


Formule: C₁₅H₁₄O
Point d'ébullition: 335°C
Numéro MDL: MFCD00008525
Numéro CAS: 2571-39-3
EINECS: 219-916-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=982fe90c26d43f3e4bc89a49381a0a0df54acd95&vid=982fe90c26d43f3e4bc89a49381a0a0df54acd95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 and le 48.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité